Learn More
Horst THERMOELEMENT NICR 500°C
Marca:  Horst 70104
THERMOELEMENT NICR 500°C
Código de producto. 10781753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.85€
    42.00€ / cada uno
    Ahorro 19.85€
    32% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-02-2026