Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de superficie de termopar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces. |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 66 mm |
| Material | Metal |
| Modelo | TPN 800 |
| Tipo de sonda | Rodillo móvil |
| Peso (métrico) | 0.24 kg |
| Mostrar más |