Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de superficie de termopar
Código de producto. 10636711
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +200 °C
De -50 °C a +500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10636711 De -50 °C a +500 °C cada uno
11753489 De -50 °C a +200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636711 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13410710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sondas de superficie de uso general, medición de la temperatura de la superficie de motores, turbinas, bombas, fundición, moldes, tubos de calefacción, placas de calefacción, moldeo por inyección, calderas de calefacción, incineradores, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Diámetro de la sonda (métrico) 15 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 54 x 22 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) General purpose surface probes. Surface temperature measurement of motors, turbines, pumps, casting molds, heating tubes, heating plates, injection molding, heating boilers, incinerators etc.
Altura (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Longitud de la sonda (métrico) 30 mm
Material Metal
Modelo TPN 360
Tipo de sonda Thermocouple Type K
Peso (métrico) 0.13 kg
Tipo de producto Sonda de superficie
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +500 °C
Para utilizar con (equipo) TFN 520
Exactitud DIN IEC 584, clase 1
Anchura (métrico) 100 mm