Learn More
Oakton™ Sonda aislada con FEP Digi-Sense™
Código de producto. p-8005081 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +204 °C
De -257 °C a +399 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11771349 De -200 °C a +204 °C 1 PCS
11775288 De -257 °C a +399 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11771349 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 0846683
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas para inmersión a largo plazo en entornos semicáusticos. La sonda aislada con FEP Cole-Parmer™ Digi-Sense™ ofrece flexibilidad y una punta sellada por lo que se puede utilizar en entornos hostiles o sumergida en líquido. Excelente para el uso diario general.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa e incorporan miniconectores codificados por colores ANSI: tipo J negro, tipo K amarillo y tipo T azul. Fabricado con cables 24AWG para un tiempo de respuesta rápido con la capacidad aplicada en lugares de difícil acceso
  • Aislada con junta sellada con FEP
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 1,72 bar (25 psi)
  • Se puede utilizar para aplicaciones que requieren una junta aislada.
  • Tiempo de repuesta: 0,75 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
  • Sonda de cable aislada FEP de un solo cable con FEP sobre revestimiento
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 1,72 bar (25 psi)
  • Fácil de limpiar para múltiples usos en diferentes aplicaciones
  • El tipo “T” se recomienda para uso a baja temperatura
  • No someta las sondas de unión expuesta tipo J a la humedad, ya que se oxidarán.
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de termopar
Temperatura máxima 204 °C
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +204 °C