Learn More
Testo™ Termopar
Código de producto. 10110651
Change view
Click to view available options
Tiempo de respuesta:
5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tiempo de respuesta unitSize
10110651 5 s cada uno
1 options
Código de producto. 10110651
Marca: Testo™ 0602 0644
Solo quedan null
Especificaciones
Incluye Termopar, varilla de sonda de 1,5 (diám.) x 800 mm (L), fibra de vidrio, intervalo de medición de –50 a 400 °C, tiempo de reacción de 5 s, flexible, con adaptador TC
Certificaciones/conformidad EN 60584-2
Material Fibra de vidrio
Tiempo de respuesta 5 s