Descripción
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU. Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios. El diseño innovador incluye conexiones de fontanería reducidas al mínimo y un filtro de paso total del líquido incorporado que maximizan la fiabilidad del producto. La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.
- Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
- Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
- Controlador digital intuitivo
- Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
- Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
- Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
- Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1, RS 232 |
| Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. |
| Comunicaciones | Ninguno |
| Capacidad de refrigeración | Hasta 1900 vatios |
| Caudal | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) |
| Tipo de bomba | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a +30 °C |
| Modelo | ThermoChill III LR |
| Refrigerante | R134A |
| Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C |
| Mostrar más |