Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill II
Código de producto. 15341657 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 900 vatios
Caudal:
1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)
2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)
2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)
Comunicaciones:
Ninguno
RS232
Tipo de bomba:
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15341657
Marca: Thermo Scientific™ 197222120000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estos enfriadores de circulación para un control fiable de la temperatura de líquidos combinado con una capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.
  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marca CE y UL.
Comunicaciones RS232
Capacidad de refrigeración Hasta 900 vatios
Caudal 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)
Tipo de bomba PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
Modelo ThermoChill II LR
Refrigerante R134A
Temperatura (valor de referencia) De -10 °C a +30 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de conexión RS 232
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.