Descripción
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU gracias a los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill I.La serie de enfriadores ThermoChill es una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación cuya capacidad de enfriamiento oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.
- Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
- Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
- Controlador digital intuitivo
- Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja.
- Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante.
- Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
- Dimensiones: 23,8 × 14 × 23 pulg. (60,5 × 35,6 × 58,4 cm)
- Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marca CE y UL. |
| Comunicaciones | Ninguno |
| Capacidad de refrigeración | Hasta 600 vatios |
| Caudal | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) |
| Tipo de bomba | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a +30 °C |
| Modelo | ThermoChill I LR |
| Refrigerante | R134A |
| Temperatura (valor de referencia) | De -10 °C a +30 °C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Mostrar más |