Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Código de producto. 15392627 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15392627 100 reacciones 100 reacciones
15302637 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15392627 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88263
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida la actividad de la luciferasa TurboLuc™16 (Tluc16) de las células de mamíferos en un solo paso de adición de reactivo en aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS) con el kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc™ en un paso Thermo Scientific™.
El kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso Thermo Scientific mide la actividad de la luciferasa TurboLuc16 (Tluc16) de las células de mamíferos con un solo paso de adición de reactivo, por lo que es ideal para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS).
  • Sensible: la luciferasa Tluc16 es extremadamente brillante y permite detectar a una sola copia por célula
  • Mayor rango dinámico: los reactivos optimizados consiguen una mayor relación señal-ruido
  • Señal estable: menos del 40 % de pérdida de señal en 60 minutos
  • Práctico: protocolo ampliable de un paso para mezcla y lectura
  • Fácilmente de automatizable: se puede utilizar con los protocolos HTS
  • Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa está diseñado para su uso con células de mamíferos cultivadas que expresan la enzima indicadora de luciferasa Tluc16. Tluc16 es una nueva luciferasa intracelular de 16 kDa, derivada de la luciferasa de la familia de copépodos marinos «Metridia». La luciferasa natural ha sido modificada para reducir su tamaño, aumentar su brillo, permitir su expresión intracelular y optimizarla para HTS. Hay disponibles varios vectores con y sin promotores para la expresión del indicador de la luciferasa Tluc16 en células de mamíferos.
Varias de las características del kit de ensayo de brillo de luciferasa TurboLuc en un paso lo hacen adecuado para luminómetros sin inyectores y aplicaciones HTS. El protocolo homogéneo, práctico y de un solo paso minimiza los pasos de manipulación para apoyar el uso de la automatización. Solo tiene que combinar la solución de sustrato y el tampón de ensayo suministrados para crear una única solución de trabajo y, a continuación, añadirla a una microplaca que contenga las células tratadas transfectadas. La salida de señal estable (cinética de la enzima de brillo) de este sistema proporciona flexibilidad con respecto al tiempo de salida antes de la lectura. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa TurboLuc16 Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo de indicadores bioluminiscentes de alta sensibilidad para la detección de la actividad promotor o de la vía.
Requiere:
Sistema de ensayo de luciferasa Tluc16 y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent y Varioskan™ Flash.
Aplicaciones:
  • Ensayos con indicador de genes
  • Estudios de promotores para analizar los elementos reguladores de acción cis y trans
  • Detección de fármacos
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Señalización celular o análisis de la vía de transducción de señales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa TurboLuc™18
Suficiente para 100 reacciones
Cantidad 100 reacciones
Contenido y almacenamiento Sustrato de un paso TurboLuc (50X),1 x 0,2 ml
Tampón de ensayo de un paso TurboLuc, 11 ml
Almacenar ultracongelado (de -68 a -85 °C).
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Sustrato Coelenteracina