Learn More
Thermo Scientific™ Puntas para estaciones de trabajo PatchXpress para instrumentos Tecan™ y Axon™
Para su uso con estaciones de trabajo Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
129.00€ - 136.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 50 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Color | Blanco |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11510205
|
Thermo Scientific™
902-262XP |
No estéril |
129.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11500205
|
Thermo Scientific™
902-261XP |
Estéril |
136.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
For use with Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Workstations
Puntas de pipeta transparentes, estilo Tecan.
Especificaciones
50 μl | |
Blanco | |
Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos | |
Automatización | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, Cavro™, patchXpress |