Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall X4F y X4FR Pro
Descripción
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F y X4FR de suelo de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Cambie de forma rápida y segura entre 18 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ sin herramientas. Ahorre espacio en la mesa de trabajo con este modelo de suelo, de serie con ruedas bloqueables para un fácil almacenamiento y para facilitar la limpieza en entornos de sala blanca.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 |
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Descripción | Sorvall X4F Pro, 208-240 V |
| Capacidad | 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000 |
| RCF máx. | 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4) |
| Vel. máx | 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) |
| Refrigerado | No |
| Pantalla | Interfaz de pantalla táctil a todo color |
| Sistema de accionamiento | Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo |
| Características ecológicas | Eficiencia energética, menos residuos |
| Mostrar más |