Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubo Sorvall™ para rotores de ángulo fijo de seis lugares
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Adapte sus tubos para centrífuga para adaptarse a las centrífugas Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ y Primo™/Primo R™ con estos adaptadores de tubos Sorvall™ para rotores de ángulo fijo de seis puestos. Seleccione entre las opciones para adaptarse a diferentes tamaños y formas de tubos de 1,5 a 50 ml y fondos redondos o cónicos.
- Legend T/RT y Stratos: 75003334 y 75003046
- Primo/Primo R: 75007590
- Acomodan tubos de entre 1,5 y 50 ml
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Tubos de fondo redondo de 6,5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor HIGHConic™ de 2 puestos |