Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubo Sorvall™ para rotores de ángulo fijo de seis lugares
Código de producto. 10026431 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor HIGHConic™ de 2 puestos
Rotor HIGHConic™ de 4 puestos
Rotor de ángulo fijo y 6 puestos
Tipo de tubo:
Tubo de 12 mL
Tubo de 38 mL
Tubos de fondo redondo de 3,5 ml
Tubos de fondo redondo de 6,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de tubo unitSize
10026431 Rotor de ángulo fijo y 6 puestos Tubo de 12 mL cada uno
10167591 Rotor HIGHConic™ de 4 puestos Tubos de fondo redondo de 3,5 ml cada uno
10584083 Rotor HIGHConic™ de 2 puestos Tubos de fondo redondo de 6,5 ml cada uno
10096261 Rotor de ángulo fijo y 6 puestos Tubo de 38 mL cada uno
4 options
Código de producto. 10026431
Marca: Thermo Scientific™ 75003093
Adapte sus tubos de centrífuga para que se adapten a las centrífugas de rotor de ángulo fijo de seis puestos con estos adaptadores para tubos en varios tamaños de 1,5 a 50 ml.
Adapte sus tubos para centrífuga para adaptarse a las centrífugas Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ y Primo™/Primo R™ con estos adaptadores de tubos Sorvall™ para rotores de ángulo fijo de seis puestos. Seleccione entre las opciones para adaptarse a diferentes tamaños y formas de tubos de 1,5 a 50 ml y fondos redondos o cónicos.
  • Legend T/RT y Stratos: 75003334 y 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Acomodan tubos de entre 1,5 y 50 ml
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Tipo de tubo Tubo de 12 mL
Capacidad 2 x 12 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo y 6 puestos