Descripción
Para su uso con las centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor para placas de microtitulación |
| Capacidad | 2 x 1 mL |
| RCF máx. | 1.370 x g |
| Vel. máx | 3.000 rpm |
| Radio (métrico) | 1,36 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus |
| Certificaciones/conformidad | Biocontención aprobada |