Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de matraces de cultivos Sorvall™
Código de producto. p-3077065 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
matraz T-25
matraz T-75
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tipo de tubo unitSize
12693523 matraz T-75 paquete de 2
12613553 matraz T-25 paquete de 2
2 options
Código de producto. 12693523
Marca: Thermo Scientific™ 75008383
Requires
Rotor 75006445 con cucharón redondo 75006441
Para el procesamiento de Nunc™ T-75 o T-25 EasyFlasks™ en centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT.
El diseño exclusivo en ángulo garantiza una sedimentación hermética, lo que permite una fácil extracción del sobrenadante sin la interrupción del sedimento.
  • El adaptador T25 sostiene un matraz en un ángulo de 25°; el T-75 a 75°
  • Se suministra en parejas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo matraz T-75
Para utilizar con (equipo) Rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT con cestillo redondo
Ángulo 75°