Descripción
Requires
Rotor 75006445 con cucharón redondo 75006441
El diseño exclusivo en ángulo garantiza una sedimentación hermética, lo que permite una fácil extracción del sobrenadante sin la interrupción del sedimento.
- El adaptador T25 sostiene un matraz en un ángulo de 25°; el T-75 a 75°
- Se suministra en parejas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | matraz T-25 |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT con cestillo redondo |
| Ángulo | 25° |