Descripción
Las centrífugas de suelo de la serie SL4F/SL4FR Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad ofrece un rendimiento constante y es ideal para aplicaciones de rutina. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Esta unidad compacta de suelo tiene ruedas y se puede mover fácilmente para su limpieza o almacenamiento.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 |
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Capacidad | 4 x 1000 ml con rotor TX-1000 |
| RCF máx. | 25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2) |
| Vel. máx | 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) |
| Refrigerado | No |
| Pantalla | LCD de alto contraste, botón pulsador |
| Sistema de accionamiento | Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo |
| Incluye | El rotor debe adquirirse por separado |
| Memoria | Almacena hasta 6 programas |
| Mostrar más |