Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de amino (NH2) Shodex™ Asahipak, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Código de producto. 11850862 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11850862 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11850862 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F7630002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna estándar; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna estándar
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Grosor de película 5 μm
Caudal 1,5 mL/min
Para utilizar con Separación de LC/MS
Tipo de funcionalidad/interacción Amino
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 1450 psi (100 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 13
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura De 4 °C a 50 °C
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Material A base de polímeros
Tipo Columna
Técnica Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)