Learn More
Epredia™ Pinzas de tejido Shandon™, 2 x 3 dientes
Código de producto. 15262888 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
5,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
15262888 5,5 in cada uno
1 options
Código de producto. 15262888
Marca: Epredia™ 76602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en las categorías premium y estándar.
  • Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
  • Pulido y limpiado electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
  • Garantizado sin defectos de materiales ni de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Grado Premium
N.° de dientes 2 x 3
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 14,0 cm