Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Código de producto. p-3991958 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Lila
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12560077 Azul paquete de 250
12570077 Amarillo paquete de 250
12530087 Lila paquete de 250
12550077 Blanco paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12560077 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 41721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compatible with Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ and PrintMate™ cassette labelers
  • Disposable
  • Holds tissue specimens during embedding, processing
  • Pore style: Small slots
  • Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Small Slots
Tipo de tapón Hinged
Color Azul