Descripción
- Desechables
- Contiene muestras de tejido durante la inclusión y el procesamiento
- Estilo de poro: Ranuras pequeñas
- Se suministran en cajas de 250 casetes con las tapas puestas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Ranuras pequeñas |
| Tipo de tapón | Con bisagras |
| Color | Amarillo |