Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Código de producto. p-3584131 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 3,8L (1 gal)
4 x 500 mL (0,13 gal)
50 X 120 mL, llenado hasta 60 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
50 PCS
12648016 4 x 500 mL (0,13 gal) 4 PCS
10473770 4 x 3,8L (1 gal) 1 PCS
12560047 50 X 120 mL, llenado hasta 60 mL 50 PCS
3 options
Código de producto. 12648016
Marca: Epredia™ 9990370
  • Conservante mucoliquefactor listo para el uso
  • Licua (con agitación) muestras de citología mucoide
  • Mantiene los detalles celulares
  • Conservación de especímenes a corto plazo
  • Histología
  • Citología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo claro
Tipo de producto Shandon Mucolexx
Cantidad 4 x 500 mL (0,13 gal)
Para utilizar con (aplicación) Proporciona conservación de muestras a corto plazo
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l