Descripción
- Conservante mucoliquefactor listo para el uso
- Licua (con agitación) muestras de citología mucoide
- Mantiene los detalles celulares
- Conservación de especímenes a corto plazo
- Histología
- Citología
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo claro |
| Tipo de empaquetado | Cubetas |
| Tipo de producto | Shandon Mucolexx |
| Cantidad | 50 X 120 mL, llenado hasta 60 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona conservación de muestras a corto plazo |
| Formulario | Líquido |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l