Descripción
- Conservante mucoliquefactor listo para el uso
- Licua (con agitación) muestras de citología mucoide
- Mantiene los detalles celulares
- Conservación de especímenes a corto plazo
- Histología
- Citología
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo claro |
| Tipo de producto | Shandon Mucolexx |
| Cantidad | 4 x 3,8L (1 gal) |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona conservación de muestras a corto plazo |
| Formulario | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3.79 LT FIXATIVE, MUCOLEXX .
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Lithium chloride, Formaldehyde,methanol