Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de plástico Shandon™
Código de producto. p-4012383 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
250/caja
Tamaño de la unidad:
25 PCS
250 PCS
11927774 250/caja 250 PCS
12766807 25/paq. 25 PCS
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11927774
Brand: Epredia™ 72110013
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con sistemas de inmunotinción Shandon Sequenza™ y Cadenza™
Ahorra gastos en reactivos costosos.
  • Dispositivo que se acopla sobre un portaobjetos de microscopio estándar para poder inmunoteñir los especímenes con una mínima cantidad de reactivo
  • Deja libre al técnico gran cantidad de tiempo
  • Evita la manipulación manual de los portaobjetos entre paso y paso
  • Permite colocar las secciones prácticamente en cualquier sitio del portaobjetos
  • Impide que el espécimen se seque durante incubaciones prolongadas
  • Asegura una calidad de la tinción homogénea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Centrado de
Cantidad 250/caja