Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestreador automático con tapones de cierre roscado
Código de producto. 11533830 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
11533830 Azul paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11533830
Marca: Thermo Scientific™ 60180595
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones y viales Thermo Scientific están disponibles en una amplia variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a las necesidades de muchas aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2,0 ml
Altura (imperial) 1,25 in
Línea de productos SureStop
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/Paq.
Tamaño del tapón 9 mm
Altura (métrico) 32 mm