Descripción
- Se puede utilizar para todo tipo de procedimientos ginecológicos y no ginecológicos
- Diseñado para producir tonos cianófilos más verdes en células basales e intermedias
- Se requiere una contratinción en lugar de dos
- Reduce el tiempo de tinción
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cytostain G |
| Cantidad | 1 gal |