Learn More
Thermo Scientific™ Inyector de muestras Rheodyne 9010
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Material:
PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Bucle de muestras de 20 μl
Inyector de muestras de modo sencillo diseñado para el método de llenado completo.
Incluye: Bucle de muestras de 20 μl
- Compatible con tamaños de bucle de muestras de 5 μl a 10 mL
- Estátor de PEEK
- El interruptor de detección de posición proporciona una señal de arranque reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Bucles de muestras de 5 a 50 µl |
| Material | PEEK |
| Tipo | Inyector de muestras |
| No. of Ports | 6 puertos |
| Material de estátor | PEEK |