Learn More
Thermo Scientific™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503 Remel™, Culti-Loops™
Descripción
Perform testing of media, stains, reagents, and identification kits, and evaluate bacteriological procedures with Thermo Scientific ™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™.
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los productos BactiDisk constan de 10 discos empaquetados por vial.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 8503™* |
| Tipo de producto | Organismo para control de calidad Culti-Loops |
| Especie | Parabacteroides distasonis |
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.