Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL 2Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
Reactivo de detección 1 y 2
Pierce ECL 2 es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en anticuerpos y sondas con conjugación de HRP mediante Western blotting y película de rayos X, sistemas de documentación con cámara CCD o sensores de imágenes basados en láser. El sustrato Pierce ECL 2 genera ésteres de acridinio cuando reacciona con HRP. Dado que estos intermedios de éster reaccionan con el peróxido, producen una señal quimioluminiscente potente y sostenida que se puede capturar mediante adquisición de imágenes de CCD de película de rayos X. El sustrato también produce una señal fluorescente robusta que puede capturarse con sistemas de captura de imágenes fluorescentes.
El sustrato Pierce ECL 2 permite la detección de bajos niveles de picogramos de proteínas objetivo en membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o nitrocelulosa al aplicar sondas con la concentración adecuada de anticuerpos primarios y secundarios. La amplia gama dinámica y su excelente sensibilidad, unidas a una señal de larga duración, convierten a Pierce ECL 2 en un sustrato muy apreciado para Western blotting.
Características destacadas:
- Alta sensibilidad: detección de objetivos hasta niveles de picograma bajo
- Larga duración de señal: salida de luz continuada hasta cinco horas
- Más opciones de imágenes: sensores de imagen de rayos X, CCS o basados en láser
- Más asequible: alta calidad y rendimiento a un precio inferior al de sustratos similares de otros proveedores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato Western Blotting ECL 2 |
| Cantidad | 3 x 100 mL |
| Suficiente para | 30 blots en minigel; 3000 cm2 de membrana |
| Contenido del kit | Reactivo de detección 1 y 2 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: 1, 4-dioxane, ethanol