Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos Anti-c-Myc Pierce™
Código de producto. 15265733 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15265733 5 ml 5 ml
15255733 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15265733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88843
Magnetic beads for recombinant c-Myc-tagged protein purification.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads are affinity particles for immunoprecipitation of recombinant c-Myc-tagged proteins expressed in bacterial or mammalian cells or in vitro systems, using manual or robotic magnetic separators.
Los gránulos magnéticos Anti-c-Myc Thermo Scientific Pierce son partículas de afinidad para la inmunoprecipitación de proteínas recombinantes marcadas con c-Myc expresadas en células bacterianas o de mamíferos o en sistemas in vitro, utilizando separadores magnéticos manuales o robóticos.
La superficie de los gránulos magnéticos bloqueados está recubierta de anticuerpo anti-c-Myc, un anticuerpo monoclonal IgG1 de ratón altamente específico (clon 9E10) que reconoce la etiqueta epítopo de c-Myc (EQKLISEEDL) derivada del oncogén c-myc humano (p62 c-myc). Los gránulos magnéticos anti-c-Myc de Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher™, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.
Características destacadas:
  • Específico: anticuerpo monoclonal anti-c-Myc altamente específico (clon 9E10) que permite un alto rendimiento y una alta pureza para la inmunoprecipitación
  • Cómodo y rápido: las instrucciones del producto proporcionan un protocolo optimizado y fácil de seguir para la inmunoprecipitación en aproximadamente una hora
  • Unión baja inespecífica: los gránulos prebloqueados estables y anticuerpos específicos minimizan la unión inespecífica de los experimentos c-Myc-tag IP o co-IP
  • Versátil: los gránulos magnéticos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos Thermo Scientific KingFisher)
Detalles del producto:
Los gránulos magnéticos Anti-c-Myc son adecuados para la inmunoprecipitación (IP) de proteínas recombinantes etiquetadas con c-Myc y la coinmunoprecipitación (Co-IP) de las proteínas con las que interaccionan. Los gránulos se incuban con un lisado celular que contiene proteína etiquetada con c-Myc y se captura la proteína de fusión. Los gránulos se lavan posteriormente y, a continuación, se eluyen las proteínas diana con glicina 0,1 M (pH 2,0), NaOH 50 mM o tampón de muestras de SDS-PAGE; el protocolo se ha optimizado para cada una de estas condiciones. El anticuerpo anti-c-Myc puede usarse para detectar la proteína con etiqueta c-Myc mediante análisis por método de western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo c-Myc
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Anticuerpo