Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de calibración de COD (demanda química de oxígeno) para colorímetros AQUAfast
Código de producto. 10316522
Change view
Click to view available options
Concentración:
1000 ppm
10 000 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Concentración unitSize
10316522 1000 ppm cada uno
11707757 10 000 ppm cada uno
2 options
Código de producto. 10316522
Marca: Thermo Scientific™ CODS01
Utilice estos estándares de calibración para comprobar las operaciones de su colorímetro antes de medir las sustancias químicas COD, por ejemplo, en la supervisión del medioambiente y las aguas residuales.
Use Thermo Scientific™ COD (Chemical Oxygen Demand) Calibration Standards with Orion™ AQUAfast Colorimeters such as AQ4000 Advanced Colorimeter and Orion AQUAfast II AQ2040 Colorimeter. Orion colorimeters, which measure COD chemistries, are ideal for environmental and wastewater monitoring. Use these calibration standards to check operations prior to using the instruments.
  • Para su uso con: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • Dos estándares de calibración: 1000 ppm y 10000 ppm, ambos en frascos de 475 ml
Información de órdenes
Los reactivos se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1000 ppm
Certificaciones/conformidad EPA
Para utilizar con (equipo) Colorímetro AQUAfast™
Industry Type Ideal para el control medioambiental y de aguas residuales., Wastewater Monitoring
Cantidad 475 mL