Learn More
Nunc™ Gradilla con cierre universal Thermo Scientific™ Nunc™ para criotubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6966004
Click to view available options
Admite:
Tubos criogénicos de 2 ml
Tubos criogénicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15533694
Marca: Nunc™ 331825BR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alta capacidad de procesamiento utilizando la gradilla con cierre universal para tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento con la gradilla con cierre universal Thermo Scientific™ Nunc™ Universal para tubos criogénicos.
  • No estéril
  • Caja de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para tubo Cryobank de 2 ml, no estéril
Admite Tubos criogénicos de 2 ml
Cantidad 10/paquete, 10/caja
Tipo Gradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre)