Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con código de barras
Código de producto. 10575021
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Estilo de falda:
Alzaprima de brida baja
Reborde alto
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 50
Código de producto. 10575021
Marca: Thermo Scientific™ 260844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga unos resultados coherentes con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimizadas para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
Obtenga resultados uniformes y fiables con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™. Con múltiples modificaciones de la superficie, estas placas son ideales para ensayos basados en células, así como para ensayos bioquímicos. La forma de fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Disponibles en el tipo de faldón de brida alta o en el diseño de alzaprima de brida baja, las placas están optimizadas para diversos modelos de instrumentos robóticos, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
  • Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción Placa de 96 pocillos con fondo en F, sin tratar, transparente, sin tapa, no estéril, con código de barras (paquete de 10, caja de 180)
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 10 paq.
Línea de productos Nunc
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Estilo de falda Reborde alto
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 180
N.° por paquete 10
Cantidad 180/caja
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.