Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cierre hermético para frascos de centrífuga Nalgene™
Description
Includes
Incluye cierre de rosca de polipropileno y anillo de soporte, tapón de ETFE Tefzel™ y junta tórica de fluoroelastómero Viton™ para conformar un cierre a prueba de fugas†
- Para el uso con frascos de centrífuga de 1 l
- Esterilizables en autoclave
- Tapón de rosca de polipropileno
- Para utilizar a las velocidades máximas recomendadas (10.000 x g o superiores) sin pérdida, incluso con el frasco lleno
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
| Incluye | Junta de silicona azul |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco para centrífuga de 1 l para PC Nalgene (3140-1006) |