Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Código de producto. 10450143
Change view
Click to view available options
Capacidad portante (imperial):
500 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (imperial) unitSize
10450143 500 lb cada uno
1 options
Código de producto. 10450143
Marca: Thermo Scientific™ 26240020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para desplazamiento de pequeños tanques y garrafones.
  • Material no corrosivo en acero inoxidable.
  • Las ruedas no dejan marca en el suelo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (imperial) 500 lb
Capacidad portante (métrico) 227,3 kg
Material Acero inoxidable
Diámetro (imperial) 20,9 in
Diámetro (métrico) 53 cm
Para utilizar con (aplicación) Para desplazamiento de pequeños depósitos y garrafas
Forma Redondo