Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa Maxima H Minus (200 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) se obtuvo a través de la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, pero carece de actividad ARNasa H debido a la mutación en el dominio ARNasa H de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima modificada mediante ingeniería genética ofrece una termoestabilidad considerablemente mejorada, capacidad de procesamiento 50X veces superior, resistencia y una mejor tasa de síntesis en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
La actividad de la ARNasa H eliminada permite que la enzima produzca transcripciones de ARN muy largas de hasta 20 kb. Debido a su elevada termoestabilidad, la enzima mantiene su completa actividad durante la reacción de transcripción inversa completa y genera los mejores niveles de rendimiento del ADNc. La temperatura de reacción se puede aumentar hasta los 65 °C para una transcripción eficiente de las regiones de ARN con una elevada estructura secundaria o para mejorar la especificidad mediante primer específicos del gen. La procesividad extremadamente alta de la enzima Maxima H Minus resulta en una mayor resistencia a los inhibidores de reacción comunes, como la guanidina, la formamida y el etanol.
Aspectos destacados
- Termoestable: activa al 90% después de la incubación a 50 °C durante 60 minutos en una mezcla de reacción.
- Activo hasta a 65 °C.
- Alta producción de ADNc de longitud completa de hasta 20 kb.
- Alta sensibilidad: síntesis reproducible del ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de entrada de ARN total (de 1 pg a 5 μg)
- Eficiente: síntesis del ADNc completa en un periodo de entre 15 y 30 minutos
- Aumento de la resistencia a los inhibidores comunes de la reacción
- Incorpora nucleótidos modificados
- Síntesis de ADN complementario de primera cadena para RT-PCR y RT- PCR en tiempo real.
- Transcripción inversa a temperaturas elevadas para reducir los efectos de la estructura secundaria.
- Síntesis de ADNc para clonación y expresión.
- Generación de sondas de ADNc etiquetadas para microarrays.
- Análisis de ARN por extensión de primers.
La transcriptasa inversa Maxima H Minus se suministra con un tampón 5X RT (250 mm Tris-HCl (pH 8,3 a 25 °C), 375 mm KCl, 15 mm MgCl2, 50 mm DTT).
Nota
También disponible: Kit de síntesis de la primera cadena de ADNc MAxima H Minus.
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • Transcriptasa inversa Maxima H Minus, 1 x 2000 unidades (200 U/μl) |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | 15 a 30 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | De 50 °C a 55 °C |
| Cantidad | 2.000 unidades |
| Transcriptasa inversa | Maxima H Minus |
| Actividad de la ribonucleasa H | Reducido |
| Mostrar más |