Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de recolección con baja unión de proteínas
Código de producto. p-4937563 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
2 mL
Cantidad:
250
2500
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
15342617 1,5 mL 250 paquete de 250
15352617 1,5 mL 2500 paquete de 2500
15382617 2 mL 250 paquete de 250
15392617 2 mL 2500 paquete de 2500
4 options
Código de producto. 15342617
Marca: Thermo Scientific™ 90410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la pérdida de muestra de proteínas durante la manipulación de la muestra, especialmente cuando se trata de procesos con pasos muy extensos, mediante el uso de los tubos de microcentrífuga de baja unión de proteínas Thermo Scientific Pierce.
Los tubos de microcentrífugas de baja unión de proteínas Thermo Scientific Pierce (1,5 o 2 ml) ayudan a minimizar la pérdida de muestra de proteínas durante la manipulación de la muestra; además, son idóneos en aplicaciones con pasos amplios de procesamiento.
Los microtubos de baja unión de proteínas Pierce ayudan a minimizar la pérdida de muestra en espectrometría de masas y en aplicaciones de inmunoprecipitación y coinmunoprecipitación. Los tubos tienen un envase práctico de 250 tubos por paquete para minimizar la contaminación, aunque se compren a granel.
Duradero: se puede usar a velocidades de hasta 20 000 RCF
Compatible: adecuado para aplicaciones de IP espectrometría de masas
Sin nucleasa: tubos de polipropileno certificados sin de ARNasa/ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubo de unión de proteínas baja
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Peso (métrico) 1.5 mL
Línea de productos Pierce
Cantidad 250
Tipo de producto Tubo de recogida