Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack & Box Systems
Código de producto. 10062733 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Locator 4
Locator 6 Plus
Locator 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10062733 Locator 4 cada uno
10328253 Locator 6 Plus cada uno
10608333 Locator 4 1 PCS
10688493 Locator 8 1 PCS
4 options
Código de producto. 10062733
Marca: Thermo Scientific™ HR509X2A70
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Racks de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individuales capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific Nalgene™.
Requires
Cajas de almacenamiento criogénico Nalgene (pedido por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para uso con viales de 2,0 mL o más pequeños.
Sistema de inventario que facilita y acelera la recuperación de muestras
Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento. Apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados. Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
  • Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque sólo queden menos de 5 cm (2 pulg) de nitrógeno líquido en el recipiente
  • El monitor de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento
  • El monitor opcional proporciona una lectura LED continua del nivel de nitrógeno líquido y activa alarmas acústicas y visuales si el nivel desciende por debajo del intervalo de seguridad de 2,5 cm (1 pulg) aproximadamente
  • Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
  • El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locator Jr.
  • Tiempo de contención estático: 70 días
  • 1600 (100/caja)1
  • Tasa de evaporación: 0,85 l/día
Locator 4
  • Tiempo de contención estático: 112 días
  • 3600 (100/caja)2
  • Tasa de evaporación: 0,99 l/día
Locator 8
  • Tiempo de contención estático: 185 días
  • 1800 (25/caja)3
  • Tasa de evaporación: 0,6 /día
Certifications
CSA y CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gradilla criogénica
Para utilizar con (equipo) Locator 4