Learn More
Epredia™ Tinción lineal Linistat™
Código de producto. 12627916 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Pinza para portaobjetos
Recipiente de tinción de estación doble
Recipiente de tinción de estación simple
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 5
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Código de producto. Tipo de producto unitSize Color
12627916 Recipiente de tinción de estación doble paquete de 5 -
12898280 Pinza para portaobjetos cada uno Blanco
12617916 Recipiente de tinción de estación simple paquete de 10 -
12647916 Pinza para portaobjetos paquete de 25 Azul
12637916 Pinza para portaobjetos paquete de 25 Rosa
12657916 Pinza para portaobjetos paquete de 25 Amarillo
12667916 Pinza para portaobjetos paquete de 25 Verde
7 options
Código de producto. 12627916
Marca: Epredia™ 6754004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Recipientes de tinción de estación simple; Recipientes de tinción de estación doble; Pinzas para portaobjetos; Kit de manguera para lavado con agua
Una solución compacta para los protocolos de secciones congeladas de H&E
Sistemas fiables y económicos para automatizar la tinción; todas las unidades usan un sistema de cinta transportadora para preparar portaobjetos teñidos homogéneamente
  • Su eficaz superficie de apoyo permite colocarlo sobre la mayoría de los criostatos para agilizar el flujo de trabajo durante el seccionamiento congelado
  • Entre sus características se incluyen 14 estaciones de tinción (de 20 segundos cada una), agua corriente y un recipiente recolector con capacidad para 13 portaobjetos
  • El tiempo de tinción es inferior a cinco minutos
  • También se puede utilizar para la tinción manual cuando la situación lo requiera
  • Las pinzas para portaobjetos codificadas por colores corresponden a los portaobjetos coloreados y los medios de inclusión para secciones congeladas coloreados Epredia Cryochrome™.
Especificaciones físicas
  • Dimensiones (F x An x Al): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 pulg)
  • Espacio de separación de altura: 9,75 in (24,8cm)
  • Peso: 16,3 lb (7,3kg)
  • Requisitos de alimentación: 110-120 VCA, 60 Hz, 2,0 A máximo; 220-240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A máximo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de tinción de estación doble
Para utilizar con (equipo) Tinción lineal Linistat™
Incluye Pinzas para portaobjetos, kit de manguera para lavado con agua