Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtips
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
Color:
Azul
Formato:
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
Descripción
- Moldeadas por inyección doble para conseguir la máxima administración de muestras y el mejor ajuste para una amplia variedad de pipetas
- Disponibles en 200 y 1000 μl con formatos a granel y en rack
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Compatibilidad universal |
| Para utilizar con (equipo) | LabTip Pipette |
| Línea de productos | LabTip |
| Material | Polipropileno |