Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Labtips
Producido con polipropileno virgen de la máxima calidad
Marca: Thermo Scientific™ 94300220
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
- Moldeadas por inyección doble para conseguir la máxima administración de muestras y el mejor ajuste para una amplia variedad de pipetas
- Disponibles en 200 y 1000 μl con formatos a granel y en rack
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Compatibilidad universal | |
LabTip |
Sin filtro | |
Azul | |
A granel | |
Pipeta LabTip | |
Polipropileno |