Learn More
Descripción
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Adquiera menos compuestos retenidos en comparación con otras fases de alquilo con columnas de ciano que se pueden operar en condiciones HILIC de fase inversa o normal.
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC Columns are based on the HyPURITY 190Å silica—the highest quality silica available and essentially metal-free with exceptionally stablity at high and low pH. The rugged and robust manufacturing process ensures reproducibility and optimum quality, batch after batch. Within the manufacturing process, extra care is taken to ensure an extensively homogenous silica surface. This surface is a key precursor in the preparation of uniform bonded phases. Cyano functionality is generally less hydrophobic and therefore compounds are less retained compared to other alkyl phases, though it does have strong dipole interaction. Additionally, cyano can be operated under either reversed-phase or normal phase / HILIC conditions.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | Ciano |
| Línea de productos | HyPURITY |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.