Learn More
Thermo Scientific™ Cartucho protector de ciano HyPURITY™
Código de producto. 10744247 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10744247 4 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 10744247 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22805014001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Adquiera menos compuestos retenidos en comparación con otras fases de alquilo con columnas de ciano que se pueden operar en condiciones HILIC de fase inversa o normal.
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC Columns are based on the HyPURITY 190Å silica—the highest quality silica available and essentially metal-free with exceptionally stablity at high and low pH. The rugged and robust manufacturing process ensures reproducibility and optimum quality, batch after batch. Within the manufacturing process, extra care is taken to ensure an extensively homogenous silica surface. This surface is a key precursor in the preparation of uniform bonded phases. Cyano functionality is generally less hydrophobic and therefore compounds are less retained compared to other alkyl phases, though it does have strong dipole interaction. Additionally, cyano can be operated under either reversed-phase or normal phase / HILIC conditions.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria Ciano
Línea de productos HyPURITY