Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores HyPURITY™ C8
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
Tamaño partícula: 5 μm; 10 de altura x 2,1mm de D.I.
Descripción
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | C8 |