Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ SAS C1, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
- Un material de fase inversa de cadena de alquilos corta
- Útil para separaciones de pares de iones
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Fase estacionaria | C1 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 5% |
| Tipo de columna | Ion-Pair Separation |
| Mostrar más |