Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fenil (Ph) de fase reversa Hypersil™, 3 μm, 4,6 mm x 150 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Para la separación de ciertos compuestos aromáticos y compuestos moderadamente polares
- Características de retención similares a las de Hypersil MOS
- Selectividad alternativa a C8
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Fenilo (Ph) |
| Mostrar más |