Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de PAH verde Hypersil™, tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10077844 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10077844 50 mm 3 mm cada uno
10427444 100 mm 4 mm cada uno
10261525 150 mm 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10077844 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31103053030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 13,50%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Optimizadas para el método 610 de la EPA
  • Análisis rápido de 16 PAH en cuestión de 4 minutos mediante columnas cortas y rápidas
  • Disponibles en tamaños de partícula de 3 μm y 5 μm y gran variedad de dimensiones de columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 13,50%
Tipo de columna Análisis de PAH
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa