Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC exclusiva de análisis de HAP Hypersil™ Green PAH™, 5 μm, 3 mm x 250 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Optimizadas para el método 610 de la EPA
- Análisis rápido de 16 PAH en cuestión de 4 minutos mediante columnas cortas y rápidas
- Disponibles en tamaños de partícula de 3 μm y 5 μm y gran variedad de dimensiones de columnas
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | Patentado |
| Mostrar más |