Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de seguridad Hypersil GOLD™ Javelin™
Código de producto. 11593121 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11593121 4 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11588680 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
11583121 2,1 mm 10 mm 3 μm 4 PCS
11598680 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11593121 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25003014006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Las columnas para HPLC Hypersil GOLD proporcionan una excelente forma de pico para todos los tipos de analitos
  • Reducción significativa en la formación de picos al tiempo que se conserva la selectividad de C18
  • Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
  • Confianza en la exactitud y calidad de los datos analíticos
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria C18